Learn More
Dl-Malsäure, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10090240 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10090240 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090240 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/1350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 6915-15-7
Schmelzpunkt 128°C
Farbe Weiß
pH 2
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H6O5
MDL-Nummer 64212
Menge 500 g
Synonym malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
InChI-Schlüssel BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxybutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 134.087
PubChem CID 525
ChEBI CHEBI:6650
Formelmasse 134.09g/mol
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.