Learn More
DL-Äpfelsäure, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757426
Click to view available options
Menge:
250g
500g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
6915-15-7
C4H6O5
134.087
MFCD00064212
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
525
CHEBI:6650
2-Hydroxybutanediosäure
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
6915-15-7
C4H6O5
134.087
MFCD00064212
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
malic acid, dl-malic acid, 2-hydroxysuccinic acid, malate, hydroxysuccinic acid, butanedioic acid, hydroxy, kyselina jablecna, pomalus acid, hydroxybutanedioic acid, deoxytetraric acid
525
CHEBI:6650
2-Hydroxybutanediosäure
C(C(C(=O)O)O)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Malic acid
Schmelzpunkt 128,0°bis 132,0 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CO2H
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:558 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:82,70 g/100 g Methanol - 17,75 g/100 g Aceton (20 °C, 45,53 g/100 g Ethanol - 20,70 g/100 g Dioxan (20 °C, 0,84 g/100 g Diethylether (20 °C), praktisch unlöslich in Benzol
Formelmasse 134.09
Reinheit (%) 99+%
Menge 250g
Flammpunkt 203 °C
Verpackung Kunststoffflasche
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Malic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.