Learn More
DL-Äpfelsäure-2,3,3-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Malic Acid-2,3,3-d3 |
| CAS | 104596-63-6 |
| Summenformel | C4 D3 H3 O5 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | (RS)-Malic-2,3,3-d3 Acid, 2-Hydroxy-butanedioic-d3 Acid, 2-Hydroxysuccinic Acid-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])(O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,2,3-Trideuterio-3-Hydroxybutandisäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.15 |
| Formelmasse | 137.0404 |