Learn More
DL-Lysin Monohydrat, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351957 5 g 5 Gramm
11361957 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07576.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 885701-25-7 | C6H16N2O3 | 164.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885701-25-7
Summenformel C6H16N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
MDL-Nummer MFCD00151036
InChI-Schlüssel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
PubChem CID 2734605
IUPAC-Name 2,6-diaminohexansäure;Hydrat
SMILES O.NCCCCC(N)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lysine monohydrate
Schmelzpunkt ∼110°C
Beilstein 1616991
Menge 5 g
Formelmasse 164.21 (146.19 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%