Learn More
DL-Lysin-Monohydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10691073 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10691073 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10691073 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 365650250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lysine monohydrate
Namenshinweis 98%
CAS 885701-25-7
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verlust bei Trocknung 7% to 12% (105°C, 2 hrs)
Summenformel C6H16N2O3
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HN(CH)4CH(NH)COH
MDL-Nummer MFCD00151036
Synonym dl-lysine monohydrate, 2,6-diaminohexanoic acid hydrate, lysine hydrate, l-2,6-diaminohexanoic acid, dl-lysine hydrate, 2,6-diaminohexanoic acid,hydrate
InChI-Schlüssel HZRUTVAFDWTKGD-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.NCCCCC(N)C(O)=O
IUPAC-Name 2,6-diaminohexansäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 164.21
Menge 25 g
PubChem CID 2734605
Formelmasse 164.21
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Kristallpulver