Learn More
DL-Leucin, TRC
Artikelnummer. 17969924
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17969924 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17969924 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL330170500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Leucine
CAS 328-39-2
Summenformel C6 H13 N O2
Synonym Leucine, DL-Leucine, Leucine, DL- (8CI), (RS)-Leucine, (±)-Leucine, 2-Amino-4-methylpentanoic acid, NSC 9252
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)CC(N)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-4-methyl-pentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Menge 500 mg
Formelmasse 131.0946
Versandbedingung Raumtemperatur