missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Lactid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7044994
24.78 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-96-5
C6H8O4
144.13
MFCD00011685,MFCD00082566
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
7272
3,6-Dimethyl-1,4-Dioxan-2,5-Dion
CC1OC(=O)C(C)OC1=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
95-96-5
C6H8O4
144.13
MFCD00011685,MFCD00082566
JJTUDXZGHPGLLC-UHFFFAOYNA-N
dl-lactide, lactide, dilactide, 1,4-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, 3,6-dimethyl-2,5-dioxo-1,4-dioxane, lactic acid, bimol. cyclic ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, bimol. cyclic ester, p-dioxane-2,5-dione, 3,6-dimethyl, d +-lactide, --l-dilactide
7272
3,6-Dimethyl-1,4-Dioxan-2,5-Dion
CC1OC(=O)C(C)OC1=O

DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
DL-Lactid wird zur Herstellung von 2-Hydroxy-propionsäure 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-Ethylester verwendet. Fungiert als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Ist an der enzymatischen Alkoholyse beteiligt, um sowohl Alkyl-(R)-Lactate als auch Alkyl-(S,S)-Lactyllaktate zu produzieren.

Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer löslich in Benzol.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Lactide
Schmelzpunkt 122°C to 126°C
Siedepunkt 138°C to 142°C (8 mmHg)
Menge 10 g
Beilstein 82121
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene.
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'