Learn More
DL-Lactid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
DL-Lactide is used to produce 2-hydroxy-propionic acid 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-ethyl ester. It acts as an important raw material and an intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyes. It is involved in enzymatic alcoholysis to produce both alkyl (R)-lactates and alkyl (S,S)-lactyllactates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Lactid wird zur Herstellung von 2-Hydroxy-propionsäure 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-Ethylester verwendet. Fungiert als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Ist an der enzymatischen Alkoholyse beteiligt, um sowohl Alkyl-(R)-Lactate als auch Alkyl-(S,S)-Lactyllaktate zu produzieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
DL-Lactid wird zur Herstellung von 2-Hydroxy-propionsäure 1-(1-phenyl-ethoxycarbonyl)-Ethylester verwendet. Fungiert als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe. Ist an der enzymatischen Alkoholyse beteiligt, um sowohl Alkyl-(R)-Lactate als auch Alkyl-(S,S)-Lactyllaktate zu produzieren.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol. Schwer löslich in Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Lactide |
Schmelzpunkt | 122°C to 126°C |
Siedepunkt | 138°C to 142°C (8 mmHg) |
Menge | 50 g |
Beilstein | 82121 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in benzene. |
Formelmasse | 144.13 |
Reinheit (%) | 99% |