Learn More
DL-Milchsäure-Lithiumsalz MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11384009 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11384009 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11384009 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210082405
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lactic Acid Lithium Salt
CAS 867-55-0
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Summenformel C3H5LiO3
MDL-Nummer MFCD00065399
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
InChI-Schlüssel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
IUPAC-Name Lithium;2-Hydroxypropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 96.01
PubChem CID 23673452
Formelmasse 96.01