Learn More
DL-Lactic acid, 85+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055593 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10055593 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
10269310 500 g EcoSafPak™ Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10055593 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 412960025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-21-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-21-5 , 7732-18-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
PubChem CID 612
ChEBI CHEBI:78320
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
SMILES CC(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Lactic acid
Farbe Farblos
Dichte 1.2000g/mL
Menge 2.5 kg
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Leicht viskose Flüssigkeit
Prozentgehaltsbereich 85+%
Glührückstand 0.02% max.
Strukturformel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 85.0 to 90.0%
Güte ACS-Reagenz