Learn More
DL-Milchsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031120
Click to view available options
Menge:
25 g
500g
1kg
2,5kg
10kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-21-5, 7732-18-5
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
2-hydroxypropanoic acid
CC(O)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
50-21-5, 7732-18-5
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
2-hydroxypropanoic acid
CC(O)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-Lactic acid
Schmelzpunkt 18,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C (15,0 mmHg)
Farbe Farblos bis hellgelb
Strukturformel CH3CH(OH)CO2H
Merck Index 15, 5384
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Furfural, Glycerin, weniger löslich in Ether, praktisch unlöslich in Chloroform, Kohlenstoffdisulfid, Petrolether
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 90%
Dichte 1,2000g/mL
Menge 1kg
Flammpunkt > 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,4252 bis 1,4272
Glührückstand Max. 0,1%
Relative Dichte 1,2