Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidin Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Artikelnummer. p-7023093
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11403227
Marke: Thermo Scientific Chemicals A16165.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123333-71-1 | C6H12ClN3O3 | 209.63 g/mol
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat ist das gemischte Isomer von D- und L-Histidin. Es kann zur Bewertung der Effizienz von chiralen Aminosäure-Liganden-Austauschmedien und -systemen sowie in laufenden Puffern für die Kapillarelektrophorese verwendet werden. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123333-71-1
Summenformel C6H12ClN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 209.63
MDL-Nummer MFCD00151028
InChI-Schlüssel CMXXUDSWGMGYLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-histidine; hypochlorous acid
PubChem CID 44828786
IUPAC-Name 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propansäure;Hydron;Chlorid, Hydrat
SMILES [H+].C1=C(NC=N1)CC(C(=O)O)N.O.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Histidine monohydrochloride monohydrate
Schmelzpunkt ∼250°C (decomposition)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 5 g
Formelmasse 209.63 (191.62 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%