Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Histidin Monohydrochlorid-Monohydrat, 99 %
Beschreibung
DL-Histidine monohydrochloride monohydrate is the mixed isomer of D- and L-histidine. It may be used to evaluate the efficiency of amino acid chiral ligand exchange media and systems and in running buffers for capillary electrophoresis. It is also an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
DL-Histidin-Monohydrochlorid-Monohydrat ist das gemischte Isomer von D- und L-Histidin. Es kann zur Bewertung der Effizienz von chiralen Aminosäure-Liganden-Austauschmedien und -systemen sowie in laufenden Puffern für die Kapillarelektrophorese verwendet werden. Es ist auch ein wichtiges organisches Zwischenprodukt. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Histidine monohydrochloride monohydrate |
| Schmelzpunkt | ∼250°C (decomposition) |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 209.63 (191.62 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |