Learn More
DL-Glyceraldehyddimer, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 450710010
Additional Details : CAS : 23147-59-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15284487
  • 84.00 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
18-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
23147-59-3
180.16
3,6-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, pubchem10426, dl-glyceraldehyde dimer+, 2,5-dihydroxy-3,6-dihydroxymethyl-1,4-dioxane
3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxan-2,5-diol
C6H12O6
HQAMJDIBKAKYMU-UHFFFAOYSA-N
251615
C(C1C(OC(C(O1)O)CO)O)O
Spezifikation
DL-Glyceraldehyde dimer
Glasflasche
138.0°C
23147-59-3
C6H12O6
HQAMJDIBKAKYMU-UHFFFAOYSA-N
3,6-Bis(hydroxymethyl)-1,4-dioxan-2,5-diol
251615
95%
Authentic
1% max.
1g
94% min. (GC)
3,6-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, pubchem10426, dl-glyceraldehyde dimer+, 2,5-dihydroxy-3,6-dihydroxymethyl-1,4-dioxane
C(C1C(OC(C(O1)O)CO)O)O
180.16
180.16