Learn More
Dl-Glutaminsäure-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30403727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30403727 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403727 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG597110500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dl-glutamic acid monohydrate
CAS 19285-83-7
Summenformel C5H11NO5
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);1H2
SMILES O.NC(CCC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Aminopentandisäure-Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
Formelmasse 165.0637