Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Glutaminsäure Monohydrat, ≥ 98 %
Artikelnummer. 10489410 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10489410 1 kg Kunststoffflasche -
10086233 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10316800 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489410 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 119930010
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19285-83-7 | C5H9NO4·H2O | 165.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19285-83-7
Summenformel C5H9NO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 165.15
MDL-Nummer MFCD00150703
InChI-Schlüssel OZDAOHVKBFBBMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-glutamic acid monohydrate, 2-aminopentanedioic acid hydrate, dl-glutamic acid hydrate, h-dl-glu-oh.h2o, glutaminsaeure hydrate, +/--2-aminoglutaric acid, dl-2-aminopentanedioic acid, 2-azanylpentanedioic acid hydrate, 2-aminopentanedioic acid, oxamethane, hydrate, a-aminoglutarate
PubChem CID 16219385
IUPAC-Name 2-Aminopentandisäure;hydrat
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Glutamic acid monohydrate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 194.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O
Menge 1 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 20.54g/L (25°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol and ether
Formelmasse 165.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver