Learn More
DL-Dithiothreitol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11445832 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445832 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11445832 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04856126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    253.30 CHF
    220.97 CHF / 5 Gramm
    Sparen 32.33 CHF
    12% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DL-Dithiothreitol, Elektrophorese-Gütegrad, ≥ 99.5 %, weißes Pulver
  • Dithiothreitol ist nützlich für die Stabilisierung sulfhydrylhaltiger Enzyme.
  • Wirksam in Probenpuffern zur Reduzierung von Protein-Disulfid-Bindungen vor SDS-PAGE.
  • DTT kann auch zum Reduzieren der Disulfid-Brücke des Kreuzlinkers N,N'-Bis(Acryloyl)cystamin verwendet werden, um die Matrix eines Polyacrylamid-Gels auseinander zu brechen.
  • DTT ist weniger beißend und weniger toxisch als 2-Mercaptoethanol.
  • DL-Dithiothreitol wird auch als Clelands-Reagenz bezeichnet. Schutzmittel für Sulfhydrylgruppen (-SH). Quantitative Reduktion von Disulfiden (-S-S- bis -SH).
  • Bei dieser Reaktion wird das DTT zum zyklischen Disulfid oxidiert, was die Reduktion anderer Disulfide in Lösung gewährleistet.
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym Cleland Reagenz, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent
Spezifikation
Schmelzpunkt 40 °C bis 50 °C
Farbe Weiß
pH 4,0 bis 6,0 (0,1 M in H2O, 25 °C)
Flammpunkt 113 °C / 235,4 °F (Lit.)
Hinweise zur Reinheitsqualität ≥99,5 %
Menge 5 g
UN-Nummer UN3335
Beilstein 1719757
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml – klare und farblose Lösung); löslich in Ethanol, Aceton, Ethylat, Chloroform und Ether.
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol