Learn More
DL-Dithiothreitol-Clelands-Reagenz, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11497690 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497690 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11497690 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210059780
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Dithiothreitol
Namenshinweis Cleland Reagenz; Schutzmittel für Sulfhydrylgruppen. Für eine quantitative Reduktion von Disulfiden.
CAS 27565-41-9
Summenformel C4H10O2S2
MDL-Nummer MFCD00004877,MFCD00064305
Menge 100 g
Synonym 1,4-Dithiothreitol, DTT
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(CS)C(O)CS
IUPAC-Name 1,4-Disulfanylbutan-2,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
Formelmasse 154.2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol