Learn More
DL-Dithiothreitol, 99.5 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446531 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11446531 1 g 1 Gramm
11456531 5 g 5 Gramm
11466531 10 g 10 Gramm
11476531 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11446531 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219482101
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 27565-41-9
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877,MFCD00064305
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-UHFFFAOYNA-N
Synonym Cleland's Reagenz, DTT
IUPAC-Name 1,4-Disulfanylbutan-2,3-diol
SMILES OC(CS)C(O)CS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Dithiothreitol
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich > 99 %
Menge 1 g
Formelmasse 154.2
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Dithiothreitol, molecular biology reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: DL-Dithiothreitol