Learn More
DL-Cystin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495759
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15495759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63564.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 923-32-0 | C6H12N2O4S2 | 240.292 g/mol
DL-cystine is used in the preparation of sulfur-containing dimeric and monomeric surfactants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Cystin wird zur Herstellung schwefelhaltiger dimerischer und monomerer Tenside verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure und Alkalilösung, in Wasser hochlöslich, nicht in Alkohol löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 923-32-0
Summenformel C6H12N2O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.292
MDL-Nummer MFCD00084652
InChI-Schlüssel LEVWYRKDKASIDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-cystine, cystine, d-cystine, 3,3'-disulfanediylbis 2-aminopropanoic acid, dicysteine, cystin, h-dl-cys-oh 2, .beta.,.beta.'-dithiodialanine, cystine, dl, cystine, l
PubChem CID 595
ChEBI CHEBI:17376
IUPAC-Name 2-amino-3-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]propansäure
SMILES C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cystine
Schmelzpunkt 227°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 1728095
Merck Index 14,2782
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acid and alkali solution,highly soluble in water,not soluble in alcohol.
Menge 25 g
Formelmasse 240.3
Physikalische Form Pulver