Learn More
DL-Cystein Hydrochlorid, 95 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15274238 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15274238 5 g 5 Gramm
15284238 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274238 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448260050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 10318-18-0
Summenformel C3H8ClNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 157.61
MDL-Nummer MFCD00064552,MFCD00012632
InChI-Schlüssel IFQSXNOEEPCSLW-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-cysteine hydrochloride, 2-amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, cysteine hydrochloride, +--cysteine hydrochloride, dl-cysteine hcl, h-dl-cys-oh.hcl, cysteine, hydrochloride, dl, dl-cysteine hydrochloride hydrate, dl-cysteine hydrochloride anhydrous, 2-amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
PubChem CID 25150
IUPAC-Name 2-amino-3-sulfanylpropansäurehydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].NC(CS)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Cysteine hydrochloride
Schmelzpunkt 156.0°C to 161.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Verlust bei Trocknung 1% max. Vacuum, room temp, 20 hours+
Strukturformel HSCH2CH(NH2)CO2H·HCl
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Menge 5 g
Formelmasse 157.61
Reinheit (%) ≥94.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Cysteine hydrochloride, anhydrous, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.