Learn More
DL-Carnitin-Hydrochlorid 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10244230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10244230 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10234230 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10244230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 108451000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 461-05-2 | C7H15NO3·HCl | 197.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-05-2
Summenformel C7H15NO3·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 197.66
MDL-Nummer MFCD00011904
InChI-Schlüssel JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonym dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC-Name (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylammonium;hydrochlorid
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Carnitine hydrochloride
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 190°C to 205°C
Farbe Weiß
pH 1.8 to 2.5 (10% soln.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2CH(OH)CH2N(CH3)3Cl
Menge 100 g
Merck Index 15, 1849
Spezifische Drehung −1° to +1° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol,slightly soluble in cold ethanol,practically insoluble in acetone and ether
Transmission 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Formelmasse 197.66
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver, Kristalle, Nadeln und/oder Stäbchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Carnitine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung||Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.