Learn More
DL-Carnitinhydrochlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417927
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417927 25 g 25 Gramm
11427927 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16589.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 461-05-2 | C7H17ClNO3+ | 198.667 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 461-05-2
Summenformel C7H17ClNO3+
Molekulargewicht (g/mol) 198.667
MDL-Nummer MFCD00011904
InChI-Schlüssel JXXCENBLGFBQJM-UHFFFAOYSA-O
Synonym dl-carnitine hydrochloride, 3-carboxy-2-hydroxypropyl-trimethylammonium hydrochloride, 2,4-bis oxidanyl-4-oxidanylidene-butyl-trimethyl-azanium hydrochloride
PubChem CID 24206429
IUPAC-Name (3-Carboxy-2-hydroxypropyl)-trimethylammonium;hydrochlorid
SMILES C[N+](C)(C)CC(CC(=O)O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Carnitine hydrochloride
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 25 g
Beilstein 4163212
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1849
Formelmasse 197.66
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.