Learn More
DL-Campher, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11934831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11934831
Marke: Thermo Scientific Acros 164640051
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 76-22-2 | C10H16O | 152.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-22-2
Summenformel C10H16O
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
MDL-Nummer MFCD00074738,MFCD00064149
InChI-Schlüssel DSSYKIVIOFKYAU-UHFFFAOYNA-N
Synonym camphor, dl-camphor, 2-camphanone, 2-bornanone, l---camphor, +/--camphor, root bark oil, 1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, bornan-2-one, alphanon
PubChem CID 2537
ChEBI CHEBI:36773
IUPAC-Name 4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Camphor
Schmelzpunkt 175°bis 177 °C
Dichte 64g/mL
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 64°C
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Menge 5 kg
Beilstein 07,IV,213
Merck Index 15,1734
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c
Formelmasse 152.24
Reinheit (%) 96%