Specifications
| Chemischer Name oder Material | DL-Camphor |
| Schmelzpunkt | 175°bis 177 °C |
| Siedepunkt | 204°C |
| Flammpunkt | 64°C |
| Prozentgehaltsbereich | 95% min. (GC) |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 1 kg |
| Beilstein | 07,IV,213 |
| Merck Index | 15,1734 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1.5g/L (20°C). Other solubilities: at 25°C 1 g dissolves in 1 mL alcohol,1 mL ether,,0.5 mL chloroform,0.4 mL benzene,0.4 mL acetone,,1.5 mL turpentine oil,0.5 mL glacial acetic acid.,soluble in aniline,nitrobenzene,c |
| Show More |