Learn More
DL-Boc-Pipecolinsäure, TRC
Artikelnummer. 30346339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346339 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6619555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Boc-pipecolic Acid
CAS 98303-20-9
Summenformel C11H19NO4
Menge 5 g
Synonym (±)-1,2-Piperidinedicarboxylic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, (±)-N-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic Acid, 1-[tert-Butyloxycarbonyl]-2-piperidinecarboxylic Acid, 1-tert-Butoxycarbonylpiperidine-2-carboxylic Acid, 1-tert-Butyl 1,2-Piperidinedicarboxylate, N-(tert-Butoxycarbonyl)pipecolinic Acid, N-tert-Butoxycarbonylpipecolic Acid, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid 1-tert-Butyl Ester, Piperidine-1,2-dicarboxylic Acid Mono-tert-butyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
IUPAC-Name 1-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]Piperidin-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 229.27
Formelmasse 229.1314