Learn More
DL-Asparaginsäure, 99+%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11393979 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11393979 500 g
11383979 250 g
11303989 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393979 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210080390
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rasfemische Mischung aus der proteinogenen Aminosäure L-Aspartat und der nicht-proteinogenen Aminosäure D-Aspartat, verwendet in Studien zur Qualität von Sperma und Spermien.
  • CAS-Nummer: 617-45-8
  • Molekülformel: C4H7NO4
  • Molekulargewicht: 133,1
  • Reinheit: ≥99,0 %
  • Schmelzpunkt: >300 °C (Lit.)
  • Löslichkeit: Löslich in NaOH 100 mg/ml
  • pH-Wert: 3,0 (Lit.)
  • Optische Rotation: + 25,5 ° (Lit.)
  • Biochemische physiologische Wirkungen: DL-Aspartansäure ist eine racemische Mischung aus der proteinogenen Aminosäure L-Aspartat und der nicht-proteinogenen Aminosäure D-Aspartat, die in Studien zu Faktoren und Bedingungen verwendet wird, die die Qualität von Sperma und Spermien verbessern.
  • Nutzungserklärung: Forschungs- oder weiterführende Herstellungsnutzung nur, nicht für den direkten menschlichen Gebrauch.
Chemische Identifikatoren
CAS 617-45-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00063083
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC-Name 2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material DL-Aspartic acid
Prozentgehaltsbereich 99+%
Menge 500 g
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥ 99,0%
Güte Forschung
Physikalische Form Kristallin