Learn More
DL-Asparaginsäure, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | DL-Aspartic acid |
Namenshinweis | 99+% |
Ammonium | 500ppm max. |
Farbe | Gelb |
Schwermetalle (als Pb) | 10ppm max. |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | HO2CCH2CH(NH2)CO2H |
Eisen (Fe) | 10ppm max. |
Beilstein | 04, 483 |