Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Asparaginsäure, 98+ %
Artikelnummer. 11430234
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430234 2500 g 2500 Gramm
11410234 100 g 100 Gramm
11420234 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430234 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A13646.0E
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 617-45-8 | C4H7NO4 | 133.10 g/mol
DL-Aspartic acid is used in studies on factors and conditions that enhance semen and sperm quality. Its conjugate base D-aspartate has potential use as a therapeutic agent in the treatment of schizophrenia-related symptoms.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Asparaginsäure wird in Studien über Faktoren und Bedingungen verwendet, welche die Qualität von Sperma und Spermien verbessern. Sein konjugiertes D-Aspartat hat die Möglichkeit, als therapeutisches Mittel bei der Behandlung von Schizophrenie-Symptomen eingesetzt zu werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Salzsäure. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 617-45-8
Summenformel C4H7NO4
Molekulargewicht (g/mol) 133.10
MDL-Nummer MFCD00063083
InChI-Schlüssel CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYNA-N
Synonym dl-aspartic acid, 2-aminosuccinic acid, dl-aminosuccinic acid, dl-asparagic acid, aspartic acid, dl, dl-asp-oh, +--aspartic acid, r,s-aspartic acid, h-dl-asp-oh, acid d,l-aspart
PubChem CID 424
ChEBI CHEBI:22660
IUPAC-Name 2-Aminobutanidsäure
SMILES NC(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Aspartic acid
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Beilstein 774618
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and hydrochloric acid. Insoluble in ether,and alcohol.
Menge 2500 g
Formelmasse 133.1
Reinheit (%) ≥98%