Learn More
DL-Asparagin-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30347449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347449 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347449 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA788985100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Asparagine hydrate
CAS 69833-18-7
Summenformel C4 H8 N2 O3 . H2 O
Menge 100 g
Synonym DL-Asparagine hydrate, Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate (9CI), DL-Asparagine, monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
SMILES O.NC(CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC-Name 2,4-Diamino-4-oxobutansäure;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
Formelmasse 150.0641