Learn More
Dl-Argininhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30381255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30381255 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30381255 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD5257835G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arginine hydrochloride
CAS 32042-43-6
Summenformel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Menge 5 g
Synonym Arginine, hydrochloride (9CI), DL-Arginine, hydrochloride, Arginine hydrochloride (1:?)
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
SMILES Cl.NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 210.66
Formelmasse 210.0884