Learn More
Dl-Argininhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30372267
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30372267 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372267 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD525783500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arginine hydrochloride
CAS 32042-43-6
Summenformel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Menge 500 mg
Synonym Arginine, hydrochloride (9CI), DL-Arginine, hydrochloride, Arginine hydrochloride (1:?)
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H
SMILES Cl.NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 210.66
Formelmasse 210.0884