Learn More
DL-Arginin-Hydrochlorid, 98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995531 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11995531 1 g 1 Gramm
11905541 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995531 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446020010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 32042-43-6 | Molecular Formula: C6H14N4O2·ClH | Molecular Weight: 210.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32042-43-6
Summenformel C6H14N4O2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 210.67
InChI-Schlüssel KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh
PubChem CID 85880
IUPAC-Name 2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäurehydrochlorid
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arginine hydrochloride
Schmelzpunkt 200.0°C to 203.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 3% max.
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H·HCl
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 210.67
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver