Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginin-Hydrochlorid
Substrat für Stickstoffmonoxid-Synthase; induziert die Insulinfreisetzung durch einen Stickstoffmonoxid-Abhängigkeitsmechanismus
65.50 CHF - 210.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 32042-43-6 |
---|---|
Summenformel | C6H15ClN4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 210.662 |
MDL-Nummer | MFCD00064549 |
InChI-Schlüssel | KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &ghMehr anzeigen |
PubChem CID | 85880 |
IUPAC-Name | 2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäurehydrochlorid |
SMILES | C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15484029
|
Thermo Scientific Chemicals
J61420.06 |
5 g |
65.50 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15494029
|
Thermo Scientific Chemicals
J61420.14 |
25 g |
210.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Substrate for nitric oxide synthase; induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
32042-43-6 | |
210.662 | |
KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N | |
85880 | |
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl |
C6H15ClN4O2 | |
MFCD00064549 | |
dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &ghMehr anzeigen | |
2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäurehydrochlorid |
Spezifikation
DL-Arginine hydrochloride | |
Weiß | |
MFCD00064549 | |
KWTQSFXGGICVPE-UHFFFAOYSA-N | |
2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäurehydrochlorid | |
85880 | |
Pulver |
32042-43-6 | |
C6H15ClN4O2 | |
dl-arginine hydrochloride, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid hydrochloride, argininhydrochlorid, dl-arginine hcl, h-dl-arg-oh.xhcl, dl-+/--arginine hydrochloride, 1-hydrochloride arginine, arginine monochloride, h-dl-arg-oh.hcl, wln: muyzm3yzvq &gh | |
C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N.Cl | |
210.662 | |
210.67 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 250-903-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.