Learn More
DL-Arginin-Hydrat, TRC
Artikelnummer. 30313768
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313768 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30313768 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6143455G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arginine
CAS 7200-25-1
Summenformel C6 H14 N4 O2
Menge 5 g
Synonym DL-Arginine, Arginine (9CI, ACI), Arginine, DL- (8CI), (±)-Arginine, 2-Amino-5-(carbamimidamido)pentanoic acid, 2-Amino-5-(diaminomethylideneazaniumyl)pentanoate, 2-Amino-5-[(diaminomethylidene)amino]pentanoic acid, 2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)
SMILES NC(CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Amino-5-carbamimidamidopentansäure
Molekulargewicht (g/mol) 174.2
Formelmasse 174.1117