Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Arginin, 98 %
Artikelnummer. 11468137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468137 25 g 25 Gramm
11458137 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468137 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17520.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7200-25-1 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
DL-Arginine is used in the synthesis of creatine and polyamines. DL-Arg is used in physicochemical analysis of amino acid complexation dynamics and crystal structure formations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
DL-Arginin wird bei der Synthese von Kreatin und Polyaminen verwendet. DL-Arg wird in der physikalisch-chemischen Analyse der Aminosäure-Komplexierungsdynamik und der Kristallstruktur-Formationen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7200-25-1
Summenformel C6H14N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 174.204
MDL-Nummer MFCD00063117
InChI-Schlüssel ODKSFYDXXFIFQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-arginine, arginin, h-dl-arg-oh, 2-amino-5-carbamimidamidopentanoic acid, 2-amino-5-guanidinopentanoic acid, unii-fl26ntk3ep, dl-arginine, free base, fl26ntk3ep, wln: muyzm3yzvq &gh, arginine, dl
PubChem CID 232
ChEBI CHEBI:29016
IUPAC-Name 2-amino-5-(diaminomethylidenamino)pentansäure
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Arginine
Schmelzpunkt ∼230°C (decomposition)
Beilstein 1725411
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Menge 25 g
Formelmasse 174.2
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Reinheit (%) 98%