Learn More
DL-alpha-Tocopherylacetat (Vitamin-E-Acetat) 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325781
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30325781 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30325781 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17924320AL10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
CAS 52225-20-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Vitamin E acetate (DL-alpha-Tocopherol acetate)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C31 H52 O3
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-, acetate, [2R*(4R*,8R*)]-(±)-, 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-, acetate, (2R)-rel- (9CI), (±)-α-Tocopherol acetate, Alfacol, DL-α-Tocopherol acetate, DL-α-Tocopheryl acetate, Detulin, Diluvac Forte, E-Vimin, Ephynal, Eusovit, Evigen, Fertilvit, Gevex, OptoVit E, Rovimix E, Rovimix E 50, Rovimix E 50AS, Rovimix E 50Ads, Rovimix E 50SD, SynAC, Syntopherol acetate, Toco500, Tocopherol acetate, Vitagutt, all-rac-α-Tocopheryl acetate, dl-Vitamin E acetate, dl-α-Tocopherol acetate, dl-α-Tocopheryl acetate, α-Tocopherol acetate, α-Tocopheryl acetate
InChI-Formel InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC-Name [(2R)-2,5,7,8-Tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]-acetat
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 472.74
Menge 1 mL
Formelmasse 472,3916 g/mol