Learn More
DL-Alanine, TRC
Artikelnummer. 30179396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179396 100 g 100 Gramm
30179142 10 g 10 Gramm
30179139 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179396 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA481400100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 302-72-7
Summenformel C3 H7 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 89.09
Synonym Alanine, DL- (8CI), DL-Alanine, (R,S)-Alanine, (±)-2-Aminopropionic acid, (±)-Alanine, DL-Ala, DL-α-Alanine, DL-α-Aminopropionic acid, NSC 7602, dl-2-Aminopropanoic acid, dl-Alanine
IUPAC-Name 2-Aminopropansäure
SMILES CC(N)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Alanine
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
Menge 100 g
Formelmasse 89.0477
Versandbedingung Raumtemperatur