Learn More
DL-Alaninmethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Alanine methyl ester hydrochloride |
| Schmelzpunkt | ∼155°C (decomposition) |
| Beilstein | 3619264 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 139.58 |
| Empfindlichkeit | Very Hygroscopic |
| Reinheit (%) | ≥98% |