Learn More
DL-Alaninmethylester Hydrochlorid, ≥98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454324
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11454324
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12599.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 13515-97-4 | C4H10ClNO2 | 139.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13515-97-4
Summenformel C4H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.58
MDL-Nummer MFCD00035523
InChI-Schlüssel IYUKFAFDFHZKPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym methyl 2-aminopropanoate hydrochloride, dl-alanine methyl ester hydrochloride, h-dl-ala-ome.hcl, h-dl-ala-ome hydrochloride, dl-alanine methyl ester hcl, methyl l-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hcl, methyl dl-alaninate hydrochloride, h-dl-ala-ome hcl, methyl dl-2-aminopropanoate hydrochloride
PubChem CID 2756298
IUPAC-Name Methyl 2-aminopropanoathydrochlorid
SMILES Cl.COC(=O)C(C)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt ∼155°C (decomposition)
Beilstein 3619264
Menge 5 g
Formelmasse 139.58
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Reinheit (%) ≥98%