Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-4-Chlorophenylalanin 98 %
Artikelnummer. 10408130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10408130 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10163060 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10408130 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 157280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    275.00 CHF
    247.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 27.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7424-00-2
Summenformel C9H10ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 199.63
MDL-Nummer MFCD00002601
InChI-Schlüssel NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonym fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
IUPAC-Name 2-Amino-3-(4-Chlorphenyl)Propansäure
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-4-Chlorophenylalanine
Schmelzpunkt >240°C
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Wasser 0.5% max. (K.F.)
Menge 25 g
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver