Learn More
DL-3-Phenyllactat, TRC
Artikelnummer. 30396141
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396141 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396141 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH953713100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-phenyllactic acid
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
Menge 100 mg
Synonym a-Hydroxy-benzenepropanoic Acid(±)-, DL-3-phenyl Lactic Acid (8CI), b-Phenyl- Lactic Acid, (2CI), a-Hydroxybenzenepropanoic Acid, (RS)-3-Phenyllactic Acid, (±)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, (±)-3-Phenyllactic Acid, (±)-b-Phenyllactic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic Acid, 2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, 3-Phenyl-2-hydroxypropanoic Acid, 3-Phenyllactic Acid, Ba 2653, DL-2-Hydroxy-3-phenylpropionic Acid, DL-b-Phenyllactic Acid, NSC 2627, dl-Phenyllactic Acid, a-Hydroxy-b-phenylpropionic Acid, a-Hydroxyphenylpropanoic Acid, b-Phenyllactic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
SMILES OC(Cc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 166.17
Formelmasse 166.063