Learn More
DL-3-Phenyllaktische Säure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10546830 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10546830 10 g Glasflasche 10 Gramm
10017859 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10546830 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 427770100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 828-01-3 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00065928
InChI-Schlüssel VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-Phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Phenyllactic acid
Schmelzpunkt 95°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH(OH)COOH
Menge 10 g
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver