Learn More
DL-3-Phenyllaktische Säure, 97 %, ACROS Organics™
21.00 CHF - 136.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 828-01-3
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00065928
InChI-Schlüssel VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
PubChem CID 3848
ChEBI CHEBI:25998
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10017859
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
427770010
1g Glasflasche
21.00 CHF
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 24-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
10546830
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Acros Organics
427770100
10g Glasflasche
136.00 CHF
10 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 10-08-2021
Chemische Identifikatoren
828-01-3
166.18
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
3848
2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
C9H10O3
MFCD00065928
dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
CHEBI:25998
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
Spezifikation
DL-3-Phenyllactic acid
Consistent with structure
Weiß
1g
96% min. (HPLC)
C6H5CH2CH(OH)COOH
dl-3-phenyllactic acid, 3-phenyllactic acid, dl-beta-phenyllactic acid, b-phenyllactic acid, 2-hydroxy-3-phenyl-propionic acid, 3-phenyllactate, 2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, +--3-phenyllactic acid, dl-phenyllactic acid, beta-phenyllactic acid
C1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)O
166.18
CHEBI:25998
Kristallpulver
Authentic
Glasflasche
95°C
828-01-3
C9H10O3
MFCD00065928
VOXXWSYKYCBWHO-UHFFFAOYSA-N
2-Hydroxy-3-phenylpropansäure
3848
166.18
97%