Learn More
DL-3-Octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10194310 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 10194310
Marke: Thermo Scientific Acros 203770500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 589-98-0 | C8H18O | 130.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-98-0
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00004590
InChI-Schlüssel NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-octanol, octanol-3, amyl ethyl carbinol, ethyl-n-amylcarbinol, amylethylcarbinol, ethylamylcarbinol, 1-ethylhexanol, d-n-octanol, ethyl amyl carbinol, s-3-octanol
PubChem CID 11527
ChEBI CHEBI:80945
IUPAC-Name Octan-3-ol
SMILES CCCCCC(O)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-3-Octanol
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8250g/mL
Siedepunkt 174.0°C to 176.0°C
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH(OH)C2H5
Brechungsindex 1.4220 to 1.4280
Menge 50 mL
Beilstein 01, I, 208
Relative Dichte 0.825
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit