Learn More
DL-2-Phenylpropionaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10229503
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
93-53-8
C9H10O
134.18
MFCD00006973
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
7146
2-Penylpropanal
CC(C=O)C1=CC=CC=C1
93-53-8
C9H10O
134.18
MFCD00006973
IQVAERDLDAZARL-UHFFFAOYSA-N
2-phenylpropionaldehyde, hydratropaldehyde, hydratropic aldehyde, hyacinthal, cumene aldehyde, hydratropa aldehyde, hydrotropic aldehyde, 2-phenyl-1-propanal, 2-phenyl propionaldehyde, aldehyd hydratropovy
7146
2-Penylpropanal
CC(C=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material DL-2-Phenylpropionaldehyde
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos
Dichte 1.0110g/mL
Siedepunkt 202.0°C to 205.0°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(C6H5)CHO
Brechungsindex 1.5160 to 1.5240
Menge 500 g
Beilstein 07, 305
Relative Dichte 1.011
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.4g/L (20°C).
Viskosität 2.16 mPa.s (20°C)
Formelmasse 134.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Phenylpropionaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.