Learn More
DL-2-Octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10071390 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10071390 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10183510 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10795221 1 L Glasflasche 1 Liter
10155253 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10071390 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129411000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 123-96-6 | C8H18O | 130.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-96-6
MDL-Nummer MFCD00004591
InChI-Schlüssel SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-octanol, 2-octyl alcohol, hexylmethylcarbinol, 2-hydroxyoctane, sec-caprylic alcohol, 1-methylheptanol, methylhexylcarbinol, 1-methylheptyl alcohol, dl-2-octanol, n-octan-2-ol
PubChem CID 20083
ChEBI CHEBI:37869
IUPAC-Name Octan-2-ol
SMILES CCCCCCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Octanol
Schmelzpunkt -38°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 174°C to 181°C
Flammpunkt 72°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H18O
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)CH3
Brechungsindex 1.4250 to 1.427
Menge 100 mL
Beilstein 01, 419
Fieser 01,109
Merck Index 15, 6841
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
Formelmasse 130.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Octanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.