Learn More
DL-2-Methylbuttersäure, TRC
Artikelnummer. 30474543
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474543 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474543 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29486525G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutyric acid
CAS 116-53-0
Summenformel C5 H10 O2
Menge 25 g
Synonym 2-Methylbutyric Acid, Butanoic acid, 2-methyl- (9CI, ACI), 2-Methylbutanoic acid (ACI), Butyric acid, 2-methyl- (6CI, 8CI), Butyric acid, α-methyl- (3CI), (±)-2-Methylbutanoic acid, (±)-2-Methylbutyric acid, (±)-Methylethylacetic acid, (±)-α-Methylbutyric acid, 2-Ethylpropanoic acid, 2-Methyl-n-butyric acid, 2-Methylbutyric acid, DL-2-Methylbutanoic acid, DL-2-Methylbutyric acid, DL-α-Methylbutyric acid, Active valeric acid, Ethylmethylacetic acid, Hydroangelic acid, Methylethylacetic acid, NSC 7304, α-Methyl-n-butyric acid, α-Methylbutyric acid
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CCC(C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Methylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
Formelmasse 102.0681