Learn More
DL-2-Methyl-1-Butanol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10051730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10051730
Marke: Thermo Scientific Acros 158271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137-32-6
Summenformel C5H12O
Molekulargewicht (g/mol) 88.15
MDL-Nummer MFCD00004743
InChI-Schlüssel QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC-Name 2-Methylbutan-1-ol
SMILES CCC(C)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Methyl-1-butanol
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -70.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8100g/mL
Siedepunkt 130.0°C
Flammpunkt 43°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CH(CH3)CH2OH
Brechungsindex 1.4090 to 1.4110
Menge 100 mL
Beilstein 01, 388
Merck Index 15, 6104
Relative Dichte 0.81
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3.6g/100mL (30°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most organic solvents
Viskosität 5.1 mPa.s (20°C)
Formelmasse 88.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit