Learn More
DL-2-Bromopropionsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10647442 250 g Glasflasche 250 Gramm
10192750 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10237553 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 107352500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 598-72-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-72-1
Summenformel C3H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 152.98
MDL-Nummer MFCD00004211,MFCD00145205
InChI-Schlüssel MONMFXREYOKQTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-bromopropionic acid, propanoic acid, 2-bromo, dl-2-bromopropionic, propionic acid, 2-bromo, alpha-bromopropionic acid, dl-2-bromopropionic acid, 2-bromo-propionic acid, .alpha.-bromopropionic acid, propanoic acid, bromo, propanoicacid, 2-bromo
PubChem CID 11729
IUPAC-Name 2-Brompropansäure
SMILES CC(Br)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-2-Bromopropionic acid
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 203°C
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)CO2H
Brechungsindex 1.4740 to 1.476
Menge 250 g
Beilstein 02, 254
Relative Dichte 1.65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 152.98
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-2-Bromopropionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.